主要文件
T9030
Sigma-Aldrich
单克隆抗-肌联蛋白 小鼠抗
clone T11, ascites fluid
别名:
Anti-CMD1G, Anti-CMH9, Anti-CMPD4, Anti-EOMFC, Anti-HMERF, Anti-LGMD2J, Anti-LGMDR10, Anti-MYLK5, Anti-SALMY, Anti-TMD
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
T11, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
vertebrates, chicken
技術
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): suitable
indirect immunofluorescence: 1:1,000 using frozen tissue sections of animal skeletal muscle
western blot: suitable
同型
IgG2b
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
chicken ... TTN(424126)
一般說明
单克隆抗肌联蛋白(小鼠IgG2b亚型)来自于免疫小鼠骨髓瘤细胞和脾细胞相互融合而产生的杂交瘤细胞。它是横纹肌的柔性丝状成分,被认为会在肌原纤维组织下面产生弹性细丝成分。
肌联蛋白(TTN),也称为连接蛋白,由定位于人类染色体2q31.2的基因编码。TTN是在脊椎动物的横纹肌和平滑肌中表达的巨大弹性蛋白。编码的蛋白质包含多达300个免疫球蛋白样和纤连蛋白3型(FN3)结构域。
特異性
该抗体将肌联蛋白(连接蛋白)定位在从冷血脊椎动物到人类的各种物种的骨骼肌和心肌中。 该抗体不与伴肌动蛋白发生交叉反应。同样,它不与平滑肌、非肌肉组织或培养的细胞反应。
免疫原
鸡胸肌中的肌联蛋白/伴肌动蛋白部分。
應用
在小鼠中生产的单克隆抗肌联蛋白抗体已用于以下研究。
  • 蛋白质印迹
  • 抗体染色
  • 免疫荧光显微镜
  • 免疫组化
生化/生理作用
单克隆抗肌联蛋白可用于研究肌节结构内的弹性丝。它也可用作横纹肌肉瘤与其他肌肉肿瘤分离的分化标记。
肌联蛋白(TTN)通过与许多其他肌原纤维和细胞骨架蛋白相互作用来帮助维持肌节结构完整性。此外,它还参与了肌肉被动弹力的发展。该基因的遗传变异与扩张型心肌病(DCM)的发展有关。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Jun Zou et al.
eLife, 4, e09406-e09406 (2015-10-17)
Truncating mutations in the giant sarcomeric protein Titin result in dilated cardiomyopathy and skeletal myopathy. The most severely affected dilated cardiomyopathy patients harbor Titin truncations in the C-terminal two-thirds of the protein, suggesting that mutation position might influence disease mechanism.
Some distinctive features of zebrafish myogenesis based on unexpected distributions of the muscle cytoskeletal proteins actin, myosin, desmin, ?-actinin, troponin and titin
Costa ML
Mechanisms of Development, 116, 95-104 (2002)
Y Ishigai et al.
The American journal of physiology, 273(6 Pt 2), H2659-H2663 (1998-01-22)
To examine whether the bradykinin-nitric oxide (NO) pathway directly participates in the antihypertrophic property of angiotensin-converting enzyme (ACE) inhibitors in congestive heart failure, the effects of bradykinin were studied in rat cultured heart cells. Bradykinin (0.1, 1 nM) prevented the
Gigantic variety: expression patterns of titin isoforms in striated muscles and consequences for myofibrillar passive stiffness
Neagoe C
Journal of Muscle Research and Cell Motility, 24, 175-189 (2003)
Elastic domains of giant proteins in striated muscle: Modeling compliance with rulers
Chase PB
The Journal of General Physiology, 151(5), 619-622 (2019)