Key Documents
T9001
Sigma-Aldrich
三辛精
Sigma Grade, ~99%
别名:
1,2,3-三辛酰甘油, 甘油基三辛酸酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
EC號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
等級
Sigma Grade
品質等級
化驗
~99%
密度
0.95 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
awg
閃點(°F)
392.4 °F
閃點(°C)
200.2 °C