Merck
T40100-HH
Sigma-Aldrich
DMT-dT-CPG
pore size 1000 Å, 25-35 μmol/g
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
品質等級
種類
for DNA synthesis
產品線
Proligo Reagents
化驗
≥98.0% (Nucleoside, reversed phase HPLC)
包裝
pkg of 1 × 1 g (T401001-01)
pkg of 1 × 10 g (T401010-01)
孔徑
1000 Å
容量
≥99.0 % (Coupling Efficiency)
&lambda ;
conforms (UV/VIS Identity)
儲存溫度
2-8°C
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)