Merck
T2601
Sigma-Aldrich
StableCell胰蛋白酶溶液
1X, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture, 0.5 g porcine trypsin and 0.2 g EDTA, 4Na per liter of Hanks′ Balanced Salt Solution with phenol red
别名:
胰蛋白酶-EDTA 溶液
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352204
品質等級
無菌
sterile-filtered
產品線
BioReagent
濃度
1X
技術
cell culture | mammalian: suitable
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
胰蛋白酶由223个氨基酸残基的单链多肽组成,其通过从胰蛋白酶原去除N-末端六肽而产生(在Lys-Ile肽键处被切割)。氨基酸序列通过6个二硫键交联。这是胰蛋白酶、β-胰蛋白酶的天然形式。β-胰蛋白酶可以在Lys-Ser残基处发生自裂解,并产生α-胰蛋白酶。胰蛋白酶是丝氨酸蛋白酶家族的成员。
應用
该产品的典型用途是从培养表面除去粘附细胞。从其基底上分离所需的胰蛋白酶浓度主要依赖于细胞类型和培养基已使用的时间。
生化/生理作用
胰蛋白酶切割赖氨酸和精氨酸残基的 C 末端肽段。 如果酸性残基位于切割位点的任意一侧,则该反应的水解速度减慢,并且如果脯氨酸残基位于切割位点的羧基侧,则水解停止。胰蛋白酶活性的最佳 pH 条件为7-9。胰蛋白酶还可以切割氨基酸合成衍生物的酯和酰胺键。将 乙二胺四乙酸(EDTA) 添加到胰蛋白酶溶液中作为螯合剂,用于中和钙离子和镁离子以防止其抑制胰蛋白酶活性。去除这些离子会增加酶活性。
特點和優勢
StableCell胰蛋白酶是一种用于细胞解离的温和型溶液。当储存在2-8°C时可维持酶活不变,而我们的研究表面当保留在室温下最长达7周后,酶活依然可以保留>90%!
  • 节省时间 - 无需反复冻融
  • 节省空间 - 储存在2-8°C,节省冷冻空间
  • 无需分装
  • 最适合于您的细胞 - 在GMP环境下生产
準備報告
采用过高的胰蛋白酶浓度孵育细胞较长时间会对细胞膜造成损伤并杀死细胞。将胰蛋白酶溶解或将其从浓缩液进行稀释应采用不含有Ca2+或Mg2+的缓冲盐溶液。
儲存和穩定性
推荐在到货后保存在2-8°C。在稳定性研究中,数据表明当储存在37°C时,该产品可保留≥90%的活性最长8周。
法律資訊
StableCell is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Multiplexed isobaric tagging protocols for quantitative mass spectrometry approaches to auditory research.
Vetter D E, et al.
Methods in Molecular Biology, 493, 345-366 (2009)
Methods of Enzymatic Analysis (1965)
Ryan Calcutt et al.
Science advances, 7(43), eabj1469-eabj1469 (2021-10-21)
[Figure: see text].
实验方案
StableCell™ Trypsin solutions are designed to perform cell detachment as standard trypsin solutions do, without the need to aliquot, freeze, and thaw. This saves significant time before passaging.
StableCell™ Trypsin solutions are designed to perform cell detachment as standard trypsin solutions do, without the need to aliquot, freeze, and thaw. This saves significant time before passaging.