主要文件
T2168
Sigma-Aldrich
Nalgene® centrifuge tubes, Oak Ridge Style 3114
capacity 10 mL, pack of 2 ea
别名:
High-Speed ​​Centrifuge Tubes
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121703
NACRES:
NB.11
材料
FEP
Tefzel® closure
round bottom tube
screw top cap
無菌
non-sterile
特點
RCF 10,000 × g
包裝
pack of 2 ea
製造商/商標名
Nalgene® 3114-0010
容量
10 mL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
法律資訊
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Tefzel is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)