主要文件
SYNF580810
Synthware Schlenk tube with high vaccum valve
capacity 10 mL, valve L 0-8 mm, O.D. × L 19 mm × 65 mm
别名:
Synthware F580810, Schlenk tube
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.43
材料
clear glass
round bottom
無菌
non-sterile
特點
neck thread Internal
包裝
pack of 1 ea
製造商/商標名
Kemtech F580810
外徑 × 長度
19 mm × 65 mm
容量
10 mL
valve L
0-8 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Schlenk Storage Tube, 10mL, ODxl 19X65mm includes Accessories: S600008T
應用
kemetch; synthware; tube; storage tube; schlenk tube
特點和優勢
Organic Chemistry
法律資訊
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)