主要文件
SRP8027
Sigma-Aldrich
CD24(小鼠):FC(人)
recombinant, expressed in HEK 293 cells, >90% (SDS-PAGE)
别名:
M1/69-J11D 热稳定抗原, NaMN腺苷转移酶1, Nectadrin, X62热稳定抗原(HSA)
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
生物源
mouse
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
化驗
>90% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
分子量
~50 kDa by SDS-PAGE
包裝
pkg of 50 μg
雜質
<0.06 EU/μg endotoxin, tested
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
一般說明
CD24是一种高度糖基化的蛋白质,表达为糖基磷脂酰肌醇(GPI)锚定分子。广泛表达,主要在T细胞、B细胞上,并在多种类型的癌症中上调。它对抗原特异性T细胞反应具有共刺激活性。人CD24的多态性与几种自身免疫性疾病有关。最近,已经报道了作为免疫应答的负调节剂的新作用。CD24缺陷型小鼠对炎症反应更敏感。CD24与膜蛋白SIGLEC一起与危险相关分子模式(DAMP)相互作用,例如HMGB1,HSP90或HSP70。CD24/SIGLEC复合物可能差异调节宿主对DAMPs和PAMPs(病原体相关分子模式)的反应。
外觀
从PBS中冻干。
重構
用50 μL去离子水复溶。
其他說明
小鼠CD24(aa 27-52)在C末端与人IgG1的Fc部分融合。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)