Key Documents
SRP6434
Sigma-Aldrich
PD-L1/CD274/B7-H1 人
recombinant, expressed in HEK 293 cells, ≥95% (SDS-PAGE)
别名:
PDCD1L1, PDCD1LG1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.32
生物源
human
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
籤條
6-His tagged (C-terminus)
化驗
≥95% (SDS-PAGE)
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 26 kDa
observed mol wt 35-42 kDa (DTT-reduced. Protein migrates due to glycosylation. Phe 19 is the predicted N-terminal.)
包裝
pkg of 10 and 50 μg
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
基因資訊
human ... CD274(29126)
一般說明
程序性细胞死亡 1 配体 1(PD-L1),也称为分化簇(CD274)或 B7 同源物 1(B7-H1),是生长的 B7 免疫分子家族的成员。PD-L1 是一种细胞表面免疫球蛋白,在胞外区域有两个 Ig 样结构域,以及一个短的胞质结构域。该蛋白质在心脏、骨骼肌、胎盘和肺中高表达,在胸腺、脾脏、肾脏和肝脏中低表达。PD-L1 在活化的 T 细胞、B 细胞、树突细胞、角质形成细胞和单核细胞中表达。编码 PD-L1 的基因位于染色体 9p24.1 上。
生化/生理作用
程序性细胞死亡 1 配体 1(PD-L1)参与调节细胞和体液免疫应答。PD-L1 在脂多糖(LPS)和干扰素-γ(IFNG)激活后的 T 细胞和 B 细胞、树突细胞、角质形成细胞和单核细胞中表达上调,并在表面 Ig 交联激活的 B 细胞中表达上调。PD-L1 参与共刺激信号,PD-L1 是 T 细胞增殖所必需的,也是以白细胞介素-2 依赖性和程序性细胞死亡 1(PDCD1)依赖性方式产生白细胞介素-10(IL10)和 IFNG 所必需的。
外觀
在PBS中、pH 7.4下从 0.22μm 滤液冻干。通常在冻干前加入甘露醇或海藻糖作为保护剂。
重構
打开前离心小瓶。用无菌 PBS (pH 值为 7.4) 复溶至 50μg/ mL 的浓度。切勿涡旋。该溶液可在 2-8°C 下储存长达 1 个月。对于长期存储,建议储存温度为 -20°C。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Integrative analysis reveals selective 9p24.1 amplification, increased PD-1 ligand expression, and further induction via JAK2 in nodular sclerosing Hodgkin lymphoma and primary mediastinal large B-cell lymphoma.
Green MR
Blood, 116(17), 3268-3277 (2010)
Intrinsic and extrinsic control of expression of the immunoregulatory molecule PD-L1 in epithelial cells and squamous cell carcinoma.
Ritprajak P and Azuma M
Oral Oncology, 51(3), 221-228 (2015)
The role of B7 family molecules in hematologic malignancy.
Greaves P and Gribben JG
Blood, 121(5), 734-744 (2013)
Adnan R Khan et al.
Nature communications, 6, 5997-5997 (2015-01-23)
Specific B-cell subsets can regulate T-cell immune responses, and are termed regulatory B cells (Breg). The majority of Breg cells described in mouse and man have been identified by IL-10 production and are known to suppress allergy and autoimmunity. However