一般說明
IL-2 基因定位于人染色体 4q27
IL-2(白介素 2)是 T 细胞对抗原或有丝分裂刺激应答时产生的一种强大的免疫调节淋巴因子。它是一种 I 类型细胞因子。重组人 IL-2 是一种 15.5 kDa 蛋白,含有 134 个氨基酸残基,包括一个链内二硫键。
應用
IL-2 (interleukin 2) 人已被用于刺激人原代初始 T 淋巴细胞,以研究 microRNA-146a 对 IL-2 活化诱导细胞死亡的影响。
生化/生理作用
IL-2/IL-2R(白细胞介素 2/IL-2 受体)信号转导是 T 细胞增殖和免疫应答所必需的其他基本功能所必需的。IL-2 刺激 B 细胞、NK(自然杀伤)细胞、淋巴因子激活的杀伤细胞、单核细胞、巨噬细胞和少突胶质细胞的生长和分化。 与儿童复发性口腔溃疡和哮喘及 肺炎支原体 感染有关。 小鼠体内 IL-2 的缺失会引起致命的淋巴细胞增生性炎症疾病(IL-2 缺乏综合征)。IL-2 信号转导涉及三种途径:磷酸肌醇 3-激酶 (PI3-K)/AKT、Ras-MAPK(有丝分裂原活化蛋白激酶)和 JAK-STAT(Janus 激酶-信号转导子和转录激活子)途径。
外觀
从 PBS 溶液冻干。
準備報告
打开样品瓶之前需离心。
重構
用含 0.1% 无内毒素重组人血清白蛋白的无菌 PBS 复溶。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
其他客户在看
An emerging player in the adaptive immune response: microRNA-146a is a modulator of IL-2 expression and activation-induced cell death in T lymphocytes.
Blood, 115, 265-273 (2010)
Associations of IL-2 and IL-4 Expression and Polymorphisms With the Risks of Mycoplasma pneumoniae Infection and Asthma in Children.
Archivos de bronconeumologia, 51, 571-578 (2015)
Family based association analysis of the IL2 and IL15 genes in allergic disorders.
European Journal of Human Genetics, 14(2), 227-227 (2006)
Prostaglandin E2 (PGE2)-dependent suppression of interleukin alpha (IL-2) production in patients with major trauma.
The Journal of Trauma, 27, 837-848 (1987)
The interleukin (IL) 2 receptor beta chain is shared by IL-2 and a cytokine, provisionally designated IL-T, that stimulates T-cell proliferation and the induction of lymphokine-activated killer cells.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 91, 4940-4944 (1994)