主要文件
SRP0532
Sigma-Aldrich
B7-H4, His-Tag, Biotin Labeled
recombinant, expressed in HEK 293 cells
别名:
B7 H4, B7H4, B7S1, B7x
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.26
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
形狀
frozen liquid
分子量
28.6 kDa
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... VTCN1(79679)
一般說明
Human secreted B7-H4, also known as B7x and B7S1, with C-terminal His-Avitag . GenBank Accession No. NM_078902, a.a 29-258 expressed in a HEK293 cell expression system and enzymatically biotin-labeled using Avitag technology. MW = 28.6 kDa (monomer). This protein runs at a higher M.W. by SDSPAGE due to glycosylation.
外觀
Aqueous solution
法律資訊
AviTag is a trademark of Avidity, LLC
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)