主要文件
SRP0501
Sigma-Aldrich
C-MER, GST-Tag
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells
别名:
MERTK, receptor tyrosine kinase MerTK, tyrosine-protein kinase Mer
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.26
重組細胞
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
形狀
frozen liquid
分子量
60 kDa
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−70°C
基因資訊
human ... MERTK(10461)
一般說明
Human c-Mer, also known as tyrosine-protein kinase Mer, MERTK, and receptor tyrosine kinase MerTK GenBank Accession NM_006343, a.a. 578-872 with C-terminal GST-tag. Expressed in a baculovirus-infected Sf9 cell expression system. MW = 60 kDa.
外觀
Aqueous solution
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1