Merck
SML3820
Sigma-Aldrich
WH-9943-103C
≥98% (HPLC)
别名:
N-((1-(2-chloroacetyl)azetidin-3-yl)methyl)benzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H15ClN2O2
分子量:
266.72
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
生化/生理作用
WH-9943-103C, and azetidyl chloroacetamide, is a cell penetrant, selective and potent covalent inhibitor of deubiquitinating enzymes (DUB) VCPIP1.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)