Merck
SML3443
Sigma-Aldrich
PFI-653
≥98% (HPLC)
别名:
8-Oxa-2-azaspiro[4.5]dec-2-yl[2-[(2-pyrazinylmethyl)amino]-5-pyrimidinyl]methanone, Vanin-1-IN-1
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H22N6O2
分子量:
354.41
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(C1=CN=C(N=C1)NCC2=CN=CC=N2)N3CCC4(C3)CCOCC4
InChI
1S/C18H22N6O2/c25-16(24-6-1-18(13-24)2-7-26-8-3-18)14-9-21-17(22-10-14)23-12-15-11-19-4-5-20-15/h4-5,9-11H,1-3,6-8,12-13H2,(H,21,22,23)
InChI 密鑰
VGRLXWFIXGZRMS-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
PFI-653 is a cell permeable, potent, and selective inhibitor of Vanin-1 (Vascular non-inflammatory molecule-1) enzyme.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)