主要文件
SML3433
Sigma-Aldrich
NVP-TNKS656
≥98% (HPLC)
别名:
; N-Cyclopropylmethyl-2-[4-(4-methoxybenzoyl)piperidin-1-yl]-N-[(4-oxo-4,5,7,8-tetrahydro-4H-pyrano[4,3-d]pyrimidin-2-yl)methyl]acetamide, N-​(Cyclopropylmethyl)​-​4-​(4-​methoxybenzoyl)​-​N-​[(3,​5,​7,​8-​tetrahydro-​4-​oxo-​4H-​pyrano[4,​3-​d]​pyrimidin-​2-​yl)​methyl]​-​piperidineacetamide, NVP-TNKS 656, TNKS656
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C27H34N4O5
分子量:
494.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C27H34N4O5/c1-35-21-6-4-19(5-7-21)26(33)20-8-11-30(12-9-20)16-25(32)31(14-18-2-3-18)15-24-28-23-10-13-36-17-22(23)27(34)29-24/h4-7,18,20H,2-3,8-17H2,1H3,(H,28,29,34)
InChI 密鑰
DYGBNAYFDZEYBA-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
NVP-TNKS656 is an orally active, highly potent and selective tankyrase inhibitor. NVP-TNKS656 is a potent antagonist of Wnt pathway that reverts resistance to PI3K and AKT inhibitors in treatment of colorectal cancer.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)