Merck
SML3263
Sigma-Aldrich
Edoxaban tosylate
≥98% (HPLC)
别名:
DU 176 tosylate, N-(5-Chloropyridin-2-yl)-N′-[(1S,2R,4S)-4-[(dimethylamino)carbonyl]-2-[[(5-methyl-4,5,6,7-tetrahydrothiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)carbonyl]amino]cyclohexyl]ethanediamide tosylate, N1-(5-Chloro-2-pyridinyl)-N2-[(1S,2R,4S)-4-[(dimethylamino)carbonyl]-2-[[(4,5,6,7-tetrahydro-5-methylthiazolo[5,4-c]pyridin-2-yl)carbonyl]amino]cyclohexyl]ethanediamide tosylate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H30ClN7O4S·C7H8O3S
分子量:
720.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
儲存條件
desiccated
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(C(NC1=CC=C(Cl)C=N1)=O)N[C@H]2CC[C@H](C(N(C)C)=O)C[C@H]2NC(C3=NC4=C(S3)CN(C)CC4)=O.CC5=CC=C(C=C5)S(=O)(O)=O
InChI
1S/C24H30ClN7O4S.C7H8O3S/c1-31(2)24(36)13-4-6-15(27-20(33)21(34)30-19-7-5-14(25)11-26-19)17(10-13)28-22(35)23-29-16-8-9-32(3)12-18(16)37-23;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h5,7,11,13,15,17H,4,6,8-10,12H2,1-3H3,(H,27,33)(H,28,35)(H,26,30,34);2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t13-,15-,17+;/m0./s1
InChI 密鑰
ZLFZITWZOYXXAW-QXXZOGQOSA-N
生化/生理作用
Direct factor Xa inhibitor; antithrombotic anticoagulant
Edoxaban is a direct, orally available, selective, reversible and competitive inhibitor of human factor Xa.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)