Merck
SML3034
Sigma-Aldrich
Tolterodine L-tartrate
≥98% (HPLC)
别名:
2-[(1R)-3-[Bis(1-methylethyl)amino]-1-phenylpropyl]-4-methyl-phenol tartrate, Detrusitol, Kabi-2234, PF-346634, PNU-200583, PNU-200583E, UK-233743, s (R)-2-[3­[bis(1-methylethyl)-amino]1-phenylpropyl]-4-methylphenol [R-(R*,R*)]2,3dihydroxybutanedioate (1:1) (salt)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C22H31NO·C4H6O6
分子量:
475.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
光學活性
[α]/D 26.0 to 32.0°, c = 1 in methanol
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.CC(C)N(CC[C@H](c1ccccc1)c2cc(C)ccc2O)C(C)C
InChI
1S/C22H31NO.C4H6O6/c1-16(2)23(17(3)4)14-13-20(19-9-7-6-8-10-19)21-15-18(5)11-12-22(21)24;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h6-12,15-17,20,24H,13-14H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t20-;1-,2-/m11/s1
InChI 密鑰
TWHNMSJGYKMTRB-KXYUELECSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
Tolterodine L-tartrate is a bladder-specific muscarinic antagonist.
Tolterodine L-tartrate may be used as a muscarinic receptor antagonist to test its inhibitory effect on voltage-dependent K+ (Kv) channels. It has also been used to test its effects on multiple ion channels.
象形圖
Health hazardEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)