SML2345
钩藤碱
≥95% (HPLC)
别名:
(αE,1′R,6′R,7′S,8′aS)-6′-Ethyl-1,2,2′,3′,6′,7′,8′,8′a-octahydro-α-(methoxymethylene)-2-oxo- Spiro[3H-indole-3,1′(5′H)-indolizine]-7′-acetic acid methyl ester, (7β,16E,20α)-16,17-Didehydro-17-methoxy-2-oxo-corynoxan-16-carboxylic acid methyl ester, Mitrinermin, NSC 21731, Rhynchophyllin, Rhyncophylline, Mitrinermine
About This Item
推荐产品
生物源
Uncaria rhynchophylla
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C22H28N2O4/c1-4-14-12-24-10-9-22(17-7-5-6-8-18(17)23-21(22)26)19(24)11-15(14)16(13-27-2)20(25)28-3/h5-8,13-15,19H,4,9-12H2,1-3H3,(H,23,26)/b16-13+/t14-,15-,19-,22+/m0/s1
InChI 密鑰
DAXYUDFNWXHGBE-KAXDATADSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3