主要文件
SML1459
Sigma-Aldrich
SHA 68
≥98% (HPLC)
别名:
3-Oxo-1,1-diphenyl-tetrahydro-oxazolo[3,4-a]pyrazine-7-carboxylic acid 4-fluoro-benzylamide, N-[(4-Fluorophenyl)methyl]tetrahydro-3-oxo-1,1-diphenyl-3H-oxazolo[3,4-a]pyrazine-7(1H)-carboxamide, SHA-68
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H24FN3O3
分子量:
445.49
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 20 mg/mL, clear
起源
Takeda
儲存溫度
2-8°C
InChI
1S/C26H24FN3O3/c27-22-13-11-19(12-14-22)17-28-24(31)29-15-16-30-23(18-29)26(33-25(30)32,20-7-3-1-4-8-20)21-9-5-2-6-10-21/h1-14,23H,15-18H2,(H,28,31)
InChI 密鑰
SFRQIPRTNYHJHP-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
SHA 68 is a potent and selective neuropeptide S receptor antagonist that exhibits anxiogenic effects.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)