主要文件
SML1403
Sigma-Aldrich
IN-1130
≥98% (HPLC)
别名:
3-[[5-(6-Methyl-2-pyridinyl)-4-(6-quinoxalinyl)-1H-imidazol-2-yl]methyl]-benzamide, IN 1130
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H20N6O
分子量:
420.47
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[nH]1c(nc(c1c4cc5nccnc5cc4)c3nc(ccc3)C)Cc2cc(ccc2)C(=O)N
InChI
1S/C25H20N6O/c1-15-4-2-7-20(29-15)24-23(17-8-9-19-21(14-17)28-11-10-27-19)30-22(31-24)13-16-5-3-6-18(12-16)25(26)32/h2-12,14H,13H2,1H3,(H2,26,32)(H,30,31)
InChI 密鑰
RYKSGWSKILPDDY-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
IN-1130 is a potent inhibitor of the activin receptor-like kinase ALK-5 (Type 1 TGFβ1 recptor).
IN-1130 is a potent inhibitor of the activin receptor-like kinase ALK-5 (Type 1 TGF1β recptor). The compound inhibits phosphorylation of Smad-2 with an IC50 of 36 nM. IN-1130 inhibits renal fibrosis, and also reduces tumor volume in prostate tumor xenografts in murine models.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)