Merck
SML1353
Sigma-Aldrich
ML351
≥98% (HPLC)
别名:
5-(甲基氨基)-2-(1-萘基)-4-恶唑腈, CID 664510, ML 351, SID 104223766
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H11N3O
分子量:
249.27
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: 10 mg/mL, clear
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CNC1=C(C#N)N=C(O1)C2=C3C(C=CC=C3)=CC=C2
InChI
1S/C15H11N3O/c1-17-15-13(9-16)18-14(19-15)12-8-4-6-10-5-2-3-7-11(10)12/h2-8,17H,1H3
InChI 密鑰
DYXYXTDIFMDJIR-UHFFFAOYSA-N
生化/生理作用
ML351 是一种细胞可透过性、选择性和有效的人脂氧合酶 12/15(15-脂氧合酶-1,12/15-LOX)抑制剂,在小鼠神经元 HT22 细胞中具有对氧化谷氨酸毒性的保护作用。 ML351 减少了缺血性中风的小鼠模型中的梗死面积。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Sally E Wenzel et al.
Cell, 171(3), 628-641 (2017-10-21)
Ferroptosis is a form of programmed cell death that is pathogenic to several acute and chronic diseases and executed via oxygenation of polyunsaturated phosphatidylethanolamines (PE) by 15-lipoxygenases (15-LO) that normally use free polyunsaturated fatty acids as substrates. Mechanisms of the