一般說明
从艰难梭菌菌株 VPI10463(毒素型 0)中纯化的天然毒素 A
生化/生理作用
艰难梭菌毒素A和B,阳离子依赖性UDP葡萄糖基转移酶,是可通过这些家族成员的单糖基化而使Rho(及Rho家族小GTPases)失活的细胞毒素。TcdA主要在肠上皮内引起作用。这种单糖基化的影响包括肌动蛋白细胞骨架的失调、细胞成圆、细胞毒性和改变的细胞信号转导。Rho蛋白可由毒素A和B通过使用UDP-葡萄糖作为共底物而被单糖基化。Rho、Rac和Cdc42都属于这两种毒素的Rho亚家族。未受毒素A和B修饰的低分子量GTP结合蛋白包括Ras、Rab、Arf或Ran亚家族以及异源三聚体G蛋白。
TcdA 是一种细胞毒素,可通过这些家族成员的单糖基化来灭活 Rho(和 Rho 家族小 GTP 酶)。TcdA 主要在肠上皮内发挥作用。
重構
当将50UG sku 的内容物重悬于 250 μL 无菌蒸馏水中时,将得到在 0.05M Hepes、0.15M 氯化钠和 5% 蔗糖溶液中含有浓度约为 0.2 mg/mL 的毒素 A。
当将2UG sku 的内容物重悬于在 250 μL 无菌蒸馏水中时,将得到在 0.05M Hepes、0.15M 氯化钠和 5% 蔗糖溶液中含有浓度约为 8 μg/mL 的毒素 A。
当将2UG sku 的内容物重悬于在 250 μL 无菌蒸馏水中时,将得到在 0.05M Hepes、0.15M 氯化钠和 5% 蔗糖溶液中含有浓度约为 8 μg/mL 的毒素 A。
其他說明
重悬后,可将重悬后的液体在 -80°C 到 -20°C 冷冻,从而使稳定保存时间延长至 1 年;但每次冻融循环都会导致聚集增加。应避免反复冻融和反复温度波动。
混合:轻轻旋转或用吹打混合。涡旋可能会促进聚集发生。
混合:轻轻旋转或用吹打混合。涡旋可能会促进聚集发生。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2