About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H37N5O5 · xC2H4O2
CAS号:
分子量:
415.53 (free base basis)
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
推荐产品
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
lyophilized powder
顏色
white to off-white
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(O)=O.CC(C)C[C@H](CC(=O)NO)C(=O)N[C@H](C(=O)N[C@@H](C)C(=O)NCCN)C(C)(C)C
InChI
1S/C19H37N5O5.C2H4O2/c1-11(2)9-13(10-14(25)24-29)17(27)23-15(19(4,5)6)18(28)22-12(3)16(26)21-8-7-20;1-2(3)4/h11-13,15,29H,7-10,20H2,1-6H3,(H,21,26)(H,22,28)(H,23,27)(H,24,25);1H3,(H,3,4)/t12-,13+,15+;/m0./s1
InChI 密鑰
LMUSZKBIFGOFBD-RAFLFFCLSA-N
應用
TAPI-2乙酸盐已被用来抑制HepG2细胞中的蛋白酶活性。
生化/生理作用
TAPI-2是基质金属蛋白酶和TACE(TNF-α转化酶/ADAM17/α-分泌酶)的一种有效抑制剂。
TAPI-2是基质金属蛋白酶和TACE(TNF-α转化酶/ADAM17/α-分泌酶)的一种有效抑制剂。它可阻止几种细胞表面蛋白(例如β-淀粉样蛋白前体蛋白)的脱落,抑制TNF-α的释放,以及各种膜锚定的细胞因子、细胞粘附分子、受体、配体。TAPI-2被认为是一种相当光谱的金属蛋白酶抑制剂,但它对TACE的选择性比GM6001高得多。
特點和優勢
《受体分类和信号转导》手册的 细胞因子受体(肿瘤坏死受体家族) 页面有该化合物的介绍。想要浏览手册的其他页面, 请单击此处。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
High-throughput protease activity cytometry reveals dose-dependent heterogeneity in PMA-mediated ADAM17 activation
Wu L, et al.
Integrative Biology : Quantitative Biosciences from Nano to Macro, 7(5), 513-524 (2015)