Merck
SML0242
Sigma-Aldrich
AZ-MTAB
≥98% (HPLC)
别名:
3-((1R,3r,5S)-8-((5-Methylthiophen-2-yl)methyl)-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-yloxy)benzamide, 3-[[(3-endo)-8-[(5-methyl-2-thienyl)methyl]-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl]oxy]-benzamide
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H24N2O2S
分子量:
356.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.77
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
顏色
white to beige
溶解度
DMSO: ≥5 mg/mL at warmed to 60 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Cc1ccc(CN2[C@H]3CC[C@@H]2C[C@@H](C3)Oc4cccc(c4)C(N)=O)s1
InChI
1S/C20H24N2O2S/c1-13-5-8-19(25-13)12-22-15-6-7-16(22)11-18(10-15)24-17-4-2-3-14(9-17)20(21)23/h2-5,8-9,15-16,18H,6-7,10-12H2,1H3,(H2,21,23)/t15-,16+,18+
InChI 密鑰
RLHOWHVHHMGIKE-VQFNDLOPSA-N
生化/生理作用
AZ-MTAB is a potent, short acting κ-opioid receptor (KOR) selective antagonist.
AZ-MTAB is a short acting κ-opioid receptor (KOR) selective antagonist
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
We offers many products related to opioid receptors for your research needs.