Merck
SMB00558
Sigma-Aldrich
Proferrioxamine-D2
≥95% (LC/MS-ELSD)
别名:
1,11,22-trihydroxy-1,6,11,16,22,27-hexazacyclodotriacontane-2,5,12,15,23,26-hexone, Desmethylenylnocardamine
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C26H46N6O9
分子量:
586.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
溶解度
DMSO: 1 mg/mL
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O=C(NCCCCCN(C(CC1)=O)O)CCC(N(CCCCCNC(CCC(N(CCCCNC1=O)O)=O)=O)O)=O
InChI
1S/C26H46N6O9/c33-21-9-12-24(36)30(39)18-6-2-4-16-28-22(34)10-14-26(38)32(41)20-8-5-17-29-23(35)11-13-25(37)31(40)19-7-1-3-15-27-21/h39-41H,1-20H2,(H,27,33)(H,28,34)(H,29,35)
InChI 密鑰
SXTGVXKFOVZYIK-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)