Merck
SMB00390
Sigma-Aldrich
2-O-a-D-吡喃葡萄糖基-L-抗坏血酸
≥98% (HPLC)
别名:
抗坏血酸葡糖苷, 抗坏血酸 2-葡萄糖苷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H18O11
分子量:
338.26
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.79
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
技術
HPLC: suitable
tissue processing: suitable
顏色
white to off-white
mp
158-163 °C
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(C1=O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]2O)O)O[C@@H]2CO
InChI
1S/C12H18O11/c13-1-3(15)9-8(19)10(11(20)22-9)23-12-7(18)6(17)5(16)4(2-14)21-12/h3-7,9,12-19H,1-2H2/t3-,4+,5+,6-,7+,9+,12+/m0/s1
InChI 密鑰
MLSJBGYKDYSOAE-DCWMUDTNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2- O -a-D-吡喃葡萄糖基-L-抗坏血酸,俗称抗坏血酸葡糖苷,是一种比较新型的化合物,是一种稳定的维生素 C 衍生物。经过较长时间,逐渐转化为抗坏血酸。
2-O-a- D -吡喃葡萄糖基- L -抗坏血酸来源于 L -抗坏血酸和 α-葡萄糖基供体糖,存在 α-异麦芽糖基葡萄糖生成酶。
2-O-a-D-吡喃葡萄糖基-L-抗坏血酸是维生素 C 与葡萄糖结合的一种形式。
應用
2-O-α- D -吡喃葡萄糖基- L -抗坏血酸已被用于建立人角膜基质-神经相互作用的体外 3D 模型。
生化/生理作用
2- O -a-D-吡喃葡萄糖基-L-抗坏血酸或抗坏血酸葡糖苷在化妆品中作为皮肤增白剂和自由基清除剂发挥作用。负责漂白化妆品的漂白作用。该化合物的活化方式与维生素 C 相同。表皮基底膜中的酶抗坏血酸磷酸酶缓慢地将 2- O -a-葡吡喃糖基-L-抗坏血酸转化为维生素 C,从而使皮肤中的维生素 C 在一天中维持在较高水平。
2-O-a-D-吡喃葡萄糖基-L-抗坏血酸可作为抗氧化剂、抗肿瘤药和酪氨酸激酶抑制剂发挥作用。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Advances in Carbohydrate Chemistry and Biochemistry, 68 (2012)
Corneal Tissue Engineering: An In Vitro Model of the Stromal-nerve Interactions of the Human Cornea
Sharif R, et al.
Journal of Visualized Experiments, 68(131) (2018)
Flow Injection Analysis of Ascorbyl Glucoside in Cosmetics by a Disposable Printed-Circuit Board Waste Modified Electrode.
Shih Y and Zen JM
J. Chin. Chem. Soc., 53(4), 857-862 (2006)
Combining high-performance liquid chromatography with on-line microdialysis sampling for the simultaneous determination of ascorbyl glucoside, kojic acid, and niacinamide in bleaching cosmetics.
Lin CH et al
Analytica Chimica Acta, 581(1), 102-107 (2007)
Li Xiao et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 10(1) (2021-01-13)
Ultraviolet-A (UVA) irradiation induces harmful effects on skin cells and accelerates skin aging through oxidative stress. In this study, the effects of a hydrogen-generating silica material named ULH-002 against UVA injuries in human cells and 3D skin equivalents were investigated.