Merck
SMB00373
Sigma-Aldrich
N-Acetylglucosaminyl-β-1,2-mannose
≥94% (HPLC)
别名:
N-Acetylglucosaminyl-β-1,2-mannose, β-1-2 N-acetylglucosamine mannose, 2-O-(2-acetamido-2-deoxy-β-D-glucopyranosyl)-D-mannopyranose, GlcNAc-β-1,2-Man, N-Acetyl-glucosamine mannose, β-D-GlcNAc-(1→2)-D-Man
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C14H25NO11
CAS号:
分子量:
383.35
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥94% (HPLC)
形狀
powder
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(N[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]1O[C@H](C=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO)=O
InChI
1S/C14H25NO11/c1-5(19)15-9-13(24)12(23)8(4-18)26-14(9)25-7(3-17)11(22)10(21)6(20)2-16/h3,6-14,16,18,20-24H,2,4H2,1H3,(H,15,19)/t6-,7-,8-,9-,10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
InChI 密鑰
WCIQTQUMKQRLKV-ZTGOBPNGSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
生化/生理作用
N-Acetyglucosaminyl-beta-1,2-mannose is a common oligosaccharide that inhibits the adherence of typical and atypical respiratory pathogens.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)