Merck
SMB00330
Sigma-Aldrich
次乌头碱
≥98% (HPLC)
别名:
次乌头碱
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C33H45NO10
CAS号:
分子量:
615.71
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
品質等級
化驗
≥98% (HPLC)
形狀
powder
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(C1=CC=CC=C1)O[C@H]2[C@@]3(O)[C@@H](OC)[C@H](O)[C@]4(OC(C)=O)C5[C@H](OC)C6C([C@@H](OC)CC[C@]6(CN7C)COC)(C75)[C@H](C3)C42
InChI
1S/C33H45NO10/c1-17(35)44-33-21-19(14-31(38,28(42-6)26(33)36)27(21)43-29(37)18-10-8-7-9-11-18)32-20(40-4)12-13-30(16-39-3)15-34(2)25(32)22(33)23(41-5)24(30)32/h7-11,19-28,36,38H,12-16H2,1-6H3/t19-,20+,21?,22?,23+,24?,25?,26+,27-,28+,30+,31-,32?,33-/m1/s1
InChI 密鑰
FIDOCHXHMJHKRW-XCIBRDTCSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Hypaconitine, a neuromuscular blocker, is a diterpene alkaloid found in the root of Aconitum carmichaelii.
生化/生理作用
Hypaconitine is the primary constituent responsible for the neuromuscular blocking action of aconite root.
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)