About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H24O5
CAS号:
分子量:
320.38
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
推荐产品
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CC(C)C(=O)OCC1(CO1)c2ccc(C)cc2OC(=O)C(C)C
InChI
1S/C18H24O5/c1-11(2)16(19)21-9-18(10-22-18)14-7-6-13(5)8-15(14)23-17(20)12(3)4/h6-8,11-12H,9-10H2,1-5H3
InChI 密鑰
OLARKEMZPWGFJU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.
联系技术服务部门