Key Documents
SMB00215
Sigma-Aldrich
Pseudoprotopine
≥95% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H19NO5
CAS号:
分子量:
353.37
分類程式碼代碼:
12352200
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
InChI
1S/C20H19NO5/c1-21-3-2-12-5-17-20(26-11-23-17)8-15(12)16(22)4-13-6-18-19(25-10-24-18)7-14(13)9-21/h5-8H,2-4,9-11H2,1H3
InChI 密鑰
ZAALQOFZFANFTF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
象形圖
Environment
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3