Merck
SMB00160
Sigma-Aldrich
3-(4-Hydroxyphenyl)-3-oxopropyl β-D-glucopyranoside
≥95% (LC/MS-ELSD)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H20O8
CAS号:
分子量:
328.31
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352205
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.25
化驗
≥95% (LC/MS-ELSD)
形狀
solid
應用
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
OC[C@H]1O[C@@H](OCCC(=O)c2ccc(O)cc2)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C15H20O8/c16-7-11-12(19)13(20)14(21)15(23-11)22-6-5-10(18)8-1-3-9(17)4-2-8/h1-4,11-17,19-21H,5-7H2/t11-,12-,13+,14-,15-/m1/s1
InChI 密鑰
NPAQHLFPEOMKAL-UXXRCYHCSA-N
一般說明
Natural product derived from plant source.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)