主要文件
SCP0239
Sigma-Aldrich
SNP-1 Peptide
≥95% (HPLC), lyophilized
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C79H124N24O24
分子量:
1793.98
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
product name
SNP-1,
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized
成份
Peptide Content, ≥72%
儲存條件
protect from light
儲存溫度
−20°C
Amino Acid Sequence
His-Ser-Gln-Ile-Ser-Gly-Lys-Tyr-Gln-Arg-Tyr-Leu-Lys-Asp-Ala
應用
The peptide SNP-1 (HSQISGKYQRYLKDA) is an inhibitor of ecto-ADP-ribosyl-cyclase activity of bone marrow stromal cell antigen-1(BST-1).
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1