主要文件
SCP0165
Sigma-Aldrich
Hepatitis C Virus NS3 Protease Substrate, fluorogenic
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C38H53N7O13S1
分子量:
847.93
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized
成份
Peptide Content, ≥73%
儲存條件
protect from light
儲存溫度
−20°C
Amino Acid Sequence
Ac-Glu-Glu-Val-Val-Ala-Cys-AMC
應用
Hepatitis C virus (HCV) NS3 protease is the key enzyme for virus maturation. AcEEVVAC-AMC is used as a fluorogenic substrate of NS3 protease.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)