主要文件
SCP0099
Sigma-Aldrich
Caspase Substrate
≥95% (HPLC), lyophilized
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C31H39N6O10
分子量:
655.68
分類程式碼代碼:
12352202
NACRES:
NA.32
产品名称
Caspase Substrate,
化驗
≥95% (HPLC)
形狀
lyophilized
成份
Peptide Content, ≥80%
儲存條件
protect from light
儲存溫度
−20°C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)