一般說明
Sigmatrix尿液稀释剂是一种模拟人类尿液的非生物稀释剂。该产品可用作样品制备、对照和校准品的稀释剂,推荐用于基于LC-MS的应用。Sigmatrix尿液稀释剂已成功用于药物葡糖醛酸苷的酶促水解以及药物和药物代谢物的LC-MS分析。该配方不含染料。
有关其他Sigmatrix产品的更多信息,请访问 Sigmatrix选择指南
成分
缓冲溶液含有氯化钙、氯化镁、氯化钾、氯化钠、磷酸钠、硫酸钠、尿素和肌酸酐,并含有叠氮化钠作为防腐剂。
儲存和穩定性
Sigmatrix尿液稀释剂应储存在2–8C。
免責聲明
在处理实验室试剂时应遵循正常的预防措施。请遵守当地、州、省或国家的相关规定进行废物处理。有关任何更新的风险、危害或安全信息,请参阅安全数据表和产品标签。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1