主要文件
SAB5702722
Sigma-Aldrich
Anti-UAP1 Antibody, clone 5S7M2, Rabbit Monoclonal
别名:
AGX, AGX1, AGX2, SPAG2
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
無性繁殖:
5S7M2, monoclonal
application:
IF
WB
物種活性:
human, rat, rat
技術:
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
生物源
rabbit
品質等級
材料
colorless
無性繁殖
5S7M2, monoclonal
形狀
liquid
分子量
59 kDa
物種活性
human, rat, rat
濃度
1.35 mg/mL
技術
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
顏色
colorless
同型
IgG
免疫原序列
EDEFSPLKNADSQNGKDNPTTARHALMSLHHCWVLNAGGHFIDENGSRLPAIPRSATNGKSETITADVNHNLKDANDVPIQCEISPLISYAGEGLESYVAD
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... UAP1(6675)
一般說明
Converts UTP and GlcNAc-1-P into UDP-GlcNAc, and UTP and GalNAc-1-P into UDP-GalNAc. Isoform AGX1 has 2 to 3 times higher activity towards GalNAc-1-P, while isoform AGX2 has 8 times more activity towards GlcNAc-1-P.
免疫原
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 400-500 of human UAP1 (Q16222).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
應用
WB, IF/ICC
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)