主要文件
SAB5701782
Sigma-Aldrich
Anti-Phospho-PRKDC-S2056 antibody produced in rabbit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
liquid
物種活性
human
濃度
3.08 mg/mL
技術
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer2056)
基因資訊
human ... PRKDC(5591)
一般說明
This gene encodes the catalytic subunit of the DNA-dependent protein kinase (DNA-PK). It functions with the Ku70/Ku80 heterodimer protein in DNA double strand break repair and recombination. The protein encoded is a member of the PI3/PI4-kinase family.
免疫原
A synthetic phosphorylated peptide around S2056 of human PRKDC (NP_008835.5).
外觀
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)