無性繁殖
monoclonal
形狀
liquid
物種活性
mouse, human, rat
濃度
0.7 mg/mL
技術
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SCGB2A2(4250)
免疫原
A synthesized peptide derived from human Mammaglobin A
外觀
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
SAB5701345-100UL | 4065267667195 |