Merck
所有图片(5)
主要文件
SAB5700112
Sigma-Aldrich
Anti-GIT1 antibody produced in rabbit
别名:
GIT1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
無性繁殖:
polyclonal
application:
IF
WB
物種活性:
human, rat, mouse
技術:
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:200-1:2000
citations:
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
19
84
85
物種活性
human, rat, mouse
濃度
1.16 mg/ml
技術
immunofluorescence: 1:50-1:200
western blot: 1:200-1:2000
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... GIT1(28964)
免疫原
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 460-640 of human GIT1 (NP_054749.2).
外觀
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
儲存和穩定性
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)