無性繁殖
ITEM-4, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human, mouse
濃度
1 mg/mL
技術
flow cytometry: 2 μg/mL
登錄號
DQ896216.2
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TNFRSF12A(51330)
相关类别
一般說明
The mouse monoclonal antibody ITEM-4 recognizes CD266 / TWEAK R, a TNFR superfamily receptor for CD255 / TWEAK, a TNF-like weak inducer of apoptosis.
免疫原
human CD266-transfected P815 cells
外觀
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.