無性繁殖
B2D, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
濃度
1 mg/mL
技術
flow cytometry: 2 μg/mL
登錄號
NM_004615.3
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TSPAN7(7102)
相关类别
一般說明
The mouse monoclonal antibody B2D recognizes CD231 (TALLA-1, tetraspanin 7), a transmembrane glycoprotein expressed in neuronal tissue and T-ALL.
免疫原
Human T-ALL cell line THP-6
外觀
Solution in phosphate buffered saline with 15 mM sodium azide.