Key Documents
SAB4700674
Sigma-Aldrich
抗-A型血单克隆抗体 小鼠抗
clone HE-193, culture supernatant, buffered aqueous solution
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
culture supernatant
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
HE-193, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human
技術
agglutination assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
同型
IgM
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
抗体 HE-193 识别人血 A 组(链型为 1 和 2 的单岩藻糖基和双岩藻糖基 A 抗原,链型为 3、4、5、6 的 A 抗原)和 Forssman 抗原。
免疫原
A1 组红细胞和从分泌物唾液中分离的糖蛋白组分与 A 组的混合物。
特點和優勢
您可完全放心地评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中未发挥预期作用,可全额抵扣货款或更换抗体。 了解更多。
外觀
高葡萄糖 Dulbecco 改良的 Eagle's Medium(DMEM)溶液,含有稳定的谷氨酰胺与 15 mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2