物種活性
human, mouse
技術
western blot: 1:200-1:1000
登錄號
NP_061838
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TREM2(54209)
免疫原
对应于髓样细胞 2 上人触发受体 N 末端附近残基的合成肽
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
兔 IgG,溶于 pH7.4 PBS,0.05% NaN3,40% 甘油。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1