主要文件
SAB4300737
Sigma-Aldrich
抗 Claudin 2 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
CLD2, CLDN2, SP82
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
25 kDa
物種活性
human, rat, mouse
濃度
1.0 mg/mL
技術
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:3000 (Cell Lysate)
同型
IgG
登錄號
NP_001164563.1
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CLDN2(9075)
特異性
该抗体可检测总Claudin 2蛋白的内源性水平。
免疫原
合成肽来源于人Claudin 2蛋白。
特點和優勢
完全放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲液(不含Mg2+和Ca2+),pH 7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)