無性繁殖
GT1462, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
human, mouse
技術
ChIP: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: 1:100-1:1000
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 500-3000
同型
IgG2
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TET1(80312)
一般說明
Tet甲基胞嘧啶双加氧酶1(TET1)是TET家族的一种蛋白质,包含一个结合锌的CXXC结构域。它在胚胎干细胞中表达。TET1基因位于人类染色体10q21.3。
應用
包含人TET1中心区域内序列的重组蛋白。确切序列是专有的。
建议的起始稀释度如下:ICC/IF:1:100-1:1000,免疫组化石蜡切片:1:100-1:1000, IP:1:100-1:500, WB:1:500-1:3000,ChIP检测:检测依赖性稀释。尚未在其他应用中测试。最佳工作稀释度应由最终用户通过实验确定。
生化/生理作用
Tet甲基胞嘧啶双加氧酶1(TET1)的作用与5-甲基胞嘧啶(5mC)羟化酶相同。它将5-甲基胞嘧啶转化为5-羟甲基胞嘧啶,这对于成人大脑中活跃的DNA去甲基化至关重要。该蛋白质与结直肠癌的进展有关。
特點和優勢
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外觀
磷酸盐缓冲液,未加保护剂。
儲存和穩定性
以浓溶液保存。分装并储存在-20ºC或更低温度下。避免反复冻融。
其他說明
仅供体外实验室使用。不可用于人类或动物的任何临床、治疗或诊断用途。不供动物或人类食用。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
Conversion of 5-methylcytosine to 5-hydroxymethylcytosine in mammalian DNA by MLL partner TET1
Mamta Tahiliani et al.
Science, 324 (2009)
Association of TET1 expression with colorectal cancer progression.
Scandinavian Journal of Gastroenterology (2017)
LCX, leukemia-associated protein with a CXXC domain, is fused to MLL in acute myeloid leukemia with trilineage dysplasia having t(10;11)(q22;q23)
Ryoichi Ono, et al
Cancer Research, 2002 (2002)
A novel isoform of TET1 that lacks a CXXC domain is overexpressed in cancer.
Good CR, et al.
Nucleic Acids Research (2017)
Genomic and epigenomic analysis of high-risk prostate cancer reveals changes in hydroxymethylation and TET1
Lien Spans, et al.
Oncotarget (2016)
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
SAB2700730-100UL | 4061837269653 |
SAB2700730-100UG |