Key Documents
SAB2108630
Sigma-Aldrich
抗-KLB
affinity isolated antibody
别名:
抗-BKL, 抗-MGC142213
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
120 kDa
物種活性
rat, mouse, human, bovine
濃度
0.5-1 mg/mL
技術
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
登錄號
NM_175737
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... KLB(152831)
免疫原
合成肽靶向人KLB的中间区域
生化/生理作用
KLB是一种单通道III型膜蛋白。它有助于胆汁酸合成中的限速酶胆固醇7-α-羟化酶(CYP7A1)的转录抑制。KLB作为糖苷酶可能是没有活性的。它增强了FGFR1和FGFR4结合FGF21的能力。
序列
合成肽位于以下区域内: DAYTIRRGLFYVDFNSKQKERKPKSSAHYYKQIIRENGFSLKESTPDVQG
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Gexiang Cai et al.
Experimental biology and medicine (Maywood, N.J.), 244(3), 252-261 (2019-02-05)
In this study, we reported for the first time that FGF21 alleviated hypoxia-induced pulmonary hypertension through attenuation of increased pulmonary arterial pressure, pulmonary arterial remodeling and collagen deposition in vivo, and we confirmed the mutual promotion of FGF21 and PPARγ