Merck
所有图片(6)
主要文件
SAB2108135
Sigma-Aldrich
抗FGF2 兔抗
affinity isolated antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
共軛:
unconjugated
application:
IHC
無性繁殖:
polyclonal
物種活性:
mouse, human, guinea pig, rat, rabbit
citations:
1
技術:
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
31kDa
物種活性
mouse, human, guinea pig, rat, rabbit
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
技術
immunoblotting: suitable
immunohistochemistry: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FGF2(2247)
免疫原
靶向人 FGF2 中间区域的合成肽
生化/生理作用
肝素结合生长因子是体内血管生成剂,是体外多种细胞的有效促细胞分裂剂。这两种生长因子的组织分布和浓度存在差异。该基因编码的蛋白质是成纤维细胞生长因子(FGF)家族的成员。FGF 家族成员结合肝素,并具有广泛的促有丝分裂和血管生成活性。该蛋白参与多种生物学过程中,例如肢体和神经系统发育、伤口愈合和肿瘤生长。该基因的 mRNA 包含多个聚腺苷酸化位点,并交替从非 AUG(CUG)和 AUG 起始密码子进行翻译,产生具有不同特性的五个不同亚型。CUG 起始的亚型位于细胞核中,负责内分泌作用,而 AUG 起始的形式主要存在于细胞质中,并负责该 FGF 的旁分泌和自分泌作用。文献备注:该RefSeq记录包含可用于该基因文献的子集。请查看Entrez Gene记录来获取更多文献。
序列
合成肽位于以下区域内: RLESNNYNTYRSRKYTSWYVALKRTGQYKLGSKTGPGQKAILFLPMSAKS
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)