分子量
58 kDa
物種活性
human, dog, bovine, sheep, horse, pig, mouse, rat
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... FTO(79068)
mouse ... Fto(26383)
免疫原
靶向人FTO N末端的合成肽
生化/生理作用
Fto是一种双加氧酶,可通过氧化脱甲基作用修复烷基化的DNA和RNA。Fto对含有3-甲基尿嘧啶的单链RNA的活性最高,其次是含有3-甲基胸腺嘧啶的单链DNA。Fto对含有1-甲基腺嘌呤或3-甲基胞嘧啶的单链DNA具有较低的脱甲基酶活性。Fto对1-甲基鸟嘌呤没有活性,对双链DNA也没有可检测的活性。Fto需要分子氧、α-酮戊二酸和铁。Fto有助于调节全球代谢率,能量消耗和能量稳态。Fto有助于调节体型和体内脂肪的积累。
序列
合成肽位于以下区域内: MKRVQTAEEREREAKKLRLLEELEDTWLPYLTPKDDEFYQQWQLKYPKLV
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Fang Yu et al.
Nucleic acids research, 49(10), 5779-5797 (2021-05-29)
Faithful genome integrity maintenance plays an essential role in cell survival. Here, we identify the RNA demethylase ALKBH5 as a key regulator that protects cells from DNA damage and apoptosis during reactive oxygen species (ROS)-induced stress. We find that ROS