主要文件
SAB2100686
Sigma-Aldrich
抗-EPAS1 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
抗-HIF2A, 抗-HLF, 抗-MOP2, 抗-PASD2, 抗-内皮PAS结构域蛋白1
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
90 kDa
物種活性
human, rabbit, horse, bovine, rat, dog, guinea pig, mouse
濃度
0.5 mg - 1 mg/mL
技術
western blot: suitable
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... EPAS1(2034)
免疫原
靶向人EPAS1的中间区域的合成肽
生化/生理作用
EPAS1是一种涉及氧调控基因诱导的转录因子。EPAS1可与靶基因启动子的缺氧反应元件(HRE)内的核心DNA序列 5′-[AG]CGTG-3′ 结合。EPAS1可调节血管内皮生长因子(VEGF)的表达,其可能与血管和肺小管系统的发育有关。EPAS1也可能在形成血脑屏障的内皮细胞中发挥作用。EPAS1是Tie-2酪氨酸激酶表达的有效激活剂。该激活可能需要募集转录共激活剂,例如CREBPB和EP300。EPAS1与氧化还原调节蛋白APEX的相互作用可能能够激活CTAD。
序列
位于以下区域内的合成肽:ESLFKPHLMAMNSIFDSSGKGAVSEKSNFLFTKLKEEPEELAQLAPTPGD
外觀
本品为溶于1x PBS缓冲液的纯化抗体,含 0.09% (w/v) 叠氮化钠和2%蔗糖。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)