主要文件
SAB1412061
Sigma-Aldrich
ANTI-PRL antibody produced in mouse
clone 1A8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
别名:
PRL
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
1A8, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 47.63 kDa
物種活性
human
技術
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
同型
IgG2aκ
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... PRL(5617)
免疫原
PRL (AAH15850, 29 a.a. ~ 227 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
LPICPGGAARCQVTLRDLFDRAVVLSHYIHNLSSEMFSEFDKRYTHGRGFITKAINSCHTSSLATPEDKEQAQQMNQKDFLSLIVSILRSWNEPLYHLVTEVRGMQEAPEAILSKAVEIEEQTKRLLEGMELIVSQVHPETKENEIYPVWSGLPSLQMADEESRLSAYYNLLHCLRRDSHKIDNYLKLLKCRIIHNNNC
外觀
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)