Key Documents
SAB1306908
Sigma-Aldrich
ANTI-VAMP4 (CENTER) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
VAMP4, Vesicle-associated membrane protein 4
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
生物源
rabbit
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
16397 Da
物種活性
human
技術
western blot: 1:1000
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... VAMP4(8674)
外觀
Supplied in PBS with 0.09% (W/V) sodium azide